Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "industrial-balances"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   A robust, reliable series of balances for a wide range of applications in the laboratory, but also for general industrial use.
Dodávateľ:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   The Cubis® range represents a modular concept from Sartorius to allow the customer to choose the components that suit the application area that is of ...
Dodávateľ:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   Easy operation with monolithic weighing technology for users who want to perform precise weighing.
číslo v katalógu: (611-5386)
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   A range of modular scales for tough industrial environments. Easy to use scales that are ideal for general weighing and simple counting applications i...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The Ranger 7000 series are rugged, high performance industrial scales for the toughest jobs. Ten advanced application modes can provide results for co...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Painted carbon steel platform with 5 mm thick, fixed, top plate with four R60 alloy load cells with IP 67 rating. Easy to use balance with ...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The Defender™ 5000 industrial scales are designed for general weighing as well as specific requirements such as check-weighing, counting, percentage o...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Waterproof compact scales designed for the food industry. Features include keypad with four mechanical switches, adjustable feet, level bubble and cov...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 46
  1  2  3  4  5  6  Ďalej