Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "mechanical-balances"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Balance, Mechanical, No tare double side beams, 1550-SD, Odčítateľnosť: 0,1 g, Váživosť: 2000 g, Miska: Ø 152 mm
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
číslo v katalógu: (611-5365)
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (611-5196)
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Balance, Mechanical, TJ611, Odčítateľnosť: 0,1 g, Váživosť: 610 g, Miska: 150 mm
číslo v katalógu: (611-5027)
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Balance, Mechanical, Beam, 1119D, Odčítateľnosť: 1 g, Váživosť: 20 kg, Miska: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (611-5357)
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej