Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "portable-balances"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   A unique product that combines the simplicity of a spatula with a balance, to quickly and more accurately measure the samples. Particularly useful in ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (611-3131)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Balance, Portable, Navigator, NVL5101, Odčítateľnosť: 0,5 g, Váživosť: 5100 g, Miska: 194×203 mm
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   An economical balance with a rugged plastic housing and LCD display. Use via AC adapter or in battery-powered mode with power saving auto shut-off fun...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   Compact, rugged, pocket-size balance for simple, yet quality operation. Four choices of weighing units, gram, ounce, ounce troy, pennyweight.
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Dodávateľ:  OHAUS
Popis:   The CL series balance is a lightweight, portable scale perfectly suited for many applications including quality control, formulation, soil sampling, j...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Ďalej