Tlačiť
Hľadali ste: Termostaty blokové/chladící
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (TECN24120-00)
Dodávateľ: TECHNE
Opis: Keep samples cold, clean, and dry.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very ...
Katalógové číslo: (GRANCH3-150EU)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (460-0226)
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOEI115001-2)
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Katalógové číslo: (BARN88880030)
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TECN36620-17)
Dodávateľ: TECHNE
Opis: Safely maintain biological samples.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ASYNTH
Opis: For controlled cooling of 25 to 1000 ml flasks without using jacketed reaction vessels. Units allow active temperature control from +150 to −30 °C (de...
Dodávateľ: HAEP LABOR CONSULT
Opis: Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features E...
Katalógové číslo: (HACHLTV073)
Dodávateľ: HACH
Opis: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Tepl. rozsah: 10...30 °C
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom