Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (60)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Blocks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/51/18944951.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Constructed from a solid anodised aluminium block.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, VWR®, Interchangeable tube block, Well size: Ø 17,3 mm, Pre: 9×15 ml conical tubes, Počet otvorov: 9, Hĺbka: 104,4 mm
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, Mini block without thermometer well, Well size: Ø 6,4 mm, Pre: 0,2 ml tubes, Počet otvorov: 40, Hĺbka: 15,2 mm
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, VWR®, Aluminium block, Pre: 96-well ELISA plate, Počet otvorov: -
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, Single block, Well size: Ø 12,7 mm, Pre: 12 mm vials, Počet otvorov: 20, Hĺbka: 30,0 mm
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Solid blocks: For use as a low temperature hotplate or for custom drilling
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Block heater block, Single block, 12×17,8 mm Ø holes, Pre: Vials, 17 mm, Hĺbka: 45 mm
Dodávateľ:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   Grant blocks have a depth of 63 mm, ensuring precise temperature control for test tube applications.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Ďalej 