Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (22)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "digital-block-heaters"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/16/18945116.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. These multipurpose units are ideal for incubation and ac...
číslo v katalógu: (460-0344)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Accurate temperature control for reproducible incubation results. Space-saving design and affordable price allow the use of multiple block heaters at ...
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
číslo v katalógu: (PEQL91-D1100)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   High-quality, thermostat-controlled block heaters for the incubation of a wide range of reaction tubes up to 150 °C.
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate and repeatable results. These personal sized units take up minimal bench spa...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This advanced dry block heater with heated lid is designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. This m...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Digital block heaters which hold from one up to four aluminum blocks, provide precise temperature control in small vessels. The PT1000 temperature sen...
Dodávateľ:  2MAG
Popis:   Ideal for viscosity measurements, testing and quality control. The units have a clear digital display for settings of stirrer speed, stirrer power and...
Dodávateľ:  2MAG
Popis:   The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 26
  1  2  3  4  Ďalej