Tlačiť
VWR®, Termostaty blokové, digitální
Dodávateľ: VWR
VWR®
VWRU12621-090_D 460-3268 460-3271 460-3272 460-3273 460-3274 460-3264 460-3275 460-3265 460-3276 460-3277 460-3278 460-3267 460-3270
VWR®, Termostaty blokové, digitální
Termostaty blokové Termostaty blokové/ohřívací
Termostaty jsou navrženy pro aplikace, které vyžadují reprodukovatelné výsledky a vysokou teplotní stabilitu. Tyto univerzální jednotky jsou ideální pro inkubace a kultivace, enzymové reakce, stanovení močoviny v krvi pomocí dusíku, imunologické metody, stanovení bodu varu nebo bodu tání. Jednoduché ovládání s nezávislými displeji zobrazujícími nastavenou a aktuální hodnotu teploty. Ovládání umožňuje uživateli nastavit požadovanou hodnotu teploty po krocích ±0,1 °C. Ohřívače jsou vybaveny funkcí časovače se zvukovým alarmem, který se spustí po uplynutí nastaveného časového úseku. K jednotce je možné připojit externí sadu s teplotním čidlem, které zaznamenává buď teplotu bloku, nebo teplotu vzorků. LED displej na předním panelu bude ukazovat aktuální teplotu čidla a výkon ohřevu bude upraven, aby teplota zůstala na hodnotě zadané uživatelem. Všechny modely mají zabudovaný držák pro stativ k připevnění čidla. Vyhřívání je efektivní díky blízkému kontaktu nádobky se vzorkem a nízká hustota zaručuje rovnoměrné rozložení teploty.
  • výborná rovnoměrnost rozložení teploty a stabilita, teplotní stabilita ±0,2 °C
  • teplota nastavitelná v rozsahu laboratorní teploty 5 až 120 °C
  • časovač zobrazuje uplynulý čas, nebo pokud je naprogramovaný uživatelem nastavený limit, časovač bude odečítat do nuly a po skončení se jednotka vypne
  • kompatibilní s VWR® modulárními vyhřívacími bloky pro zkumavky o objemu od 0,2 až 50 ml
  • dva LED displeje, časovač se zvukovým alarmem a regulace pomocí mikroprocesoru
Objednávacie informácie: Bez vyhřívacích bloků. Bloky je nutné objednat samostatně.
Pozor: * RT = okolní teplota
** EU - zástrčka *** UK - zástrčka**** CH- zástrčka