Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Semi-dry blotter, 20×20 cm
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
700-7156EA 1080 EUR InStock
700-7156
Semi-dry blotter, 20×20 cm
Blotting Apparatus
This unit is manufactured from rugged acrylic components and built to comply with all statutory safety regulations. One electrode is manufactured from stainless steel and the other from platinised titanium, therefore making them virtually corrosion-free. This prevents deposits being placed on the membrane and the electrodes will last almost indefinitely, as they will not deteriorate. The unit is designed to produce a uniform system for the transfer of proteins and nucleic acids.
  • Very low buffer volume and current (0.8 mA per cm²) of the gel produces very little heat, preventing band distortion
  • Transfers can be achieved in less than an hour depending on the molecular weight of the molecules to transfer
  • Either single gels or multiple gel stacks can be used
Unit W×L×H: 275×265×65 mm
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo