Tlačiť
Dot a slot blotery
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Dot a slot blotery
Manifoldy jsou zhotoveny z akrylu o vysoké hustotě s precizně doléhajícími povrchy pro zajištění stejnoměrného kontaktu s filtrem. Jsou určeny pro membránové hybridizace DNA a RNA a antigen/protilátka screening při imunologických aplikacích. Každý manifold se skládá z horního dot nebo slot modulu a spodní vakuové komory. Během aplikace vzorků je vyžadováno vakuum přibližně 600 mm rtuti (0,8 bar).
  • jednoduchá konstrukce, kterou lze snadno sestavit pomocí sdružených šroubů a šroubů utažitelných rukou
  • alfanumerická mřížka pro snadnou identifikaci vzorku