Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Centrifuges
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"161"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto univerzálne centrifúgy sú ideálne na množstvo každodenných aplikácií vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle aj v akademickom ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Mikrocentrifúgy Micro Star 17 a 17R v sebe kombinujú výkon, univerzálnosť a praktické používanie v rámci bezpečného, kompaktn...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Ideal for drying microscope slides. It can also be used in a cold room.
číslo v katalógu: (521-1651)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Safe and easy to use centrifuge delivering optimum performance in a compact unit.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The PCR Plate Spinner offers a personal sized centrifuge designed to spin down PCR plates.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This centrifuge was developed for applications that do not require high speed centrifugation, such as microfiltration and cell separation, and can als...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   High technology benchtop centrifuges, ventilated or refrigerated, designed for standard applications, as well as biosafety or molecular biology applic...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Rotor, Uhlový rotor T6AP, 8 × 50 ml, 4 770 × g, For: CT6E / CT6EL
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 161
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej