Tlačiť
Hľadali ste: Centrifugy stolní
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabíze...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto malé stolní centrifugy jsou ideální pro řadu výzkumných nebo klinických aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo v akademické...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabíze...
Katalógové číslo: (521-3345)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THARMAC GMBH
Opis: Versatile cytocentrifuges suitable for small and large sample volumes, designed for thin layer and mono layer cell preparations in medical application...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Tyto odolné centrifugy jsou k dispozici ve verzích s ventilací nebo chlazením a poskytují výjimečnou kapacitu v kompaktním provede...
Dodávateľ: THARMAC GMBH
Opis: The cytology specialist. Large selection of open and closed rotors - also compatible with Shandon™ Cytospin™ systems. Optional rapid quick-change roto...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Stolní odstředivky Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus nabízejí intuitivní ovládání a všestrannost pro výkon na každém kroku
Predaj
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier ...
Predaj
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities, including unpara...
Katalógové číslo: (521-2853)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Centrifuga CompactStar CS4 je navržena pro separaci vzorků při celé řadě chemických aplikací, vědeckých aplikací, klinických výzkumů a každodenní diag...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (512-0714)
Dodávateľ: THARMAC GMBH
Opis: The genius among the centrifuges. Automatic rotor detection and speed adjustment on max. 2000 rpm when using cytorotors.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Process a range of general-purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation, and microbiology with the Thermo ...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Process a range of general purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation and microbiology with the Thermo S...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities including unparal...
Katalógové číslo: (HERA75009630)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 uniq...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom