Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (27)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "microcentrifuges"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/57/18374057.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Ideal for drying microscope slides. It can also be used in a cold room.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1/2000 ×g and is designed for applications requiring relatively low g-forces, such a...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This centrifuge was developed for applications that do not require high speed centrifugation, such as microfiltration and cell separation, and can als...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Mikrocentrifúgy Micro Star 17 a 17R v sebe kombinujú výkon, univerzálnosť a praktické používanie v rámci bezpečného, kompaktn...
číslo v katalógu: (PEQL91-PSPIN-P)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   This compact plate spinner has an extremely small footprint and therefore fits neatly on the work bench.
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   High technology benchtop centrifuges, ventilated or refrigerated, designed for standard applications, as well as biosafety or molecular biology applic...
číslo v katalógu: (521-1651)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Safe and easy to use centrifuge delivering optimum performance in a compact unit.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   The Pico™ (ventilated) and Fresco™ (refrigerated) centrifuges are available in two speed options. Pico™ and Fresco™ 17 are perfect for routine la...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 32
  1  2  3  4  Ďalej