Tlačiť
Hľadali ste: Termostaty oběhové
54  results were found
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Recirkulační chladící termostat je šetrný k životnímu prostředí, šetří vodu a spolehlivě zajišťuje regulaci teploty kapalin v otevřených nádobách nebo...
Water Efficient
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® recirkulační chladiče jsou ideální pro použití s rotačními odparkami, jelikož zajišťují trvalé, reprodukovatelné podmínky chlazení a zamezují zby...
Katalógové číslo: (473-0031)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Malý a levný cirkulační termostat slouží pro aplikace, jako je například rozmrazení krevní plazmy nebo temperování fotografických roztoků. Utěsněná ná...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Systémy PRESTO® pracují v teplotním rozsahu od –93 do +250 °C a vyznačují se vysokou kapacitou ohřevu a chlazení. Tato zařízení jsou schopna velmi ryc...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: High temperature circulators can be used for temperature applications up to 400 °C; units provide powerful heating capacities for shortest heat-u...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Compact, ergonomically designed chillers which have integrated stainless steel tanks with large volumes. Models can be either air or water cooled. App...
Energy Efficient
Water Efficient
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Compact refrigerated/heating circulators which can be used on benchtop or in a fume hood, ideal for temperature control of distillation apparatus or m...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: FT immersion coolers are primarily used for counter cooling when connected to a heating circulator, or for rapidly cooling fluids down to low temperat...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Ultra-low temperature refrigerated circulators for heating and cooling. The units are suitable for external temperature applications with simultaneous...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Environmentally friendly recirculating coolers that saves tap water, these units were designed for simple cooling tasks where reliable continuous oper...
Water Efficient
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Environmentally friendly recirculating coolers that save tap water, units are rapid and powerful, and offer short cool-down times and high efficiency....
Katalógové číslo: (461-0324)
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The compact AWC100 air to water recirculating cooler is designed to remove small heat loads from external systems where cooling water can be above amb...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom