Tlačiť
Hľadali ste: Termostat cirkulační s ohřevem
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (473-0031)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Malý a levný cirkulační termostat slouží pro aplikace, jako je například rozmrazení krevní plazmy nebo temperování fotografických roztoků. Utěsněná ná...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: High temperature circulators can be used for temperature applications up to 400 °C; units provide powerful heating capacities for shortest heat-u...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Dodávateľ: LAUDA
Opis: The PRO heating bath thermostats are optimised for internal bath applications and offer excellent temperature stability. The removable operating units...
Dodávateľ: LAUDA
Opis: The PRO heating circulation thermostats are designed for external applications up to 250 °C. The low filling volume enables rapid heating in external ...
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: These compact hotbox heating circulators are ideal for installation in production systems. All models have self-optimising True Adaptive Control for t...
Katalógové číslo: (635-2650)
Dodávateľ: A.KRÜSS Optronic
Opis: A versatile compact high-performance instrument with electronic Peltier thermostat that can be used for controlling refractometer and viscometer tempe...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HAAK222-1937)
Dodávateľ: HAAKE
Opis: SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom