Tlačiť
Hľadali ste: Systémy řízení teploty
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Systémy PRESTO® pracují v teplotním rozsahu od –93 do +250 °C a vyznačují se vysokou kapacitou ohřevu a chlazení. Tato zařízení jsou schopna velmi ryc...
Katalógové číslo: (JULA9021709.D)
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Dodávateľ: LAUDA
Opis: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: Unistats® are the ideal solution for fast and precise thermal control of externally connected applications. These compact units enable previously unac...
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Katalógové číslo: (IKAA25004524)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HUBE2041.0001.01)
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom