Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Data Loggers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/99/18945099.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"81"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These data logger are available with or without hygrometer, recording temperature or temperature and humidity data for 30 days. Hourly data recorded f...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This stand-alone data logger records readings on a removable SD card. The card reader (supplied) plugs into any USB computer port for instant report.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This temperature logger can display, record and report data during storage, handling and transportation of products.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These loggers travel with shipments to track relative humidity and temperature. For complete flexibility, the user-defined recording interval may be s...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   TraceableGO Bluetooth temperature and humidity dataloggers fill in the unknowns between destinations. Bluetooth device is the ideal transit partner fo...
Dodávateľ:  EBRO
Popis:   Temperature and pressure logger, EBI 100-T100, low temp. sensor, –40…+150 °C, 27000 values
číslo v katalógu: (GRANOQ610-S)
Dodávateľ:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   This logger is suitable for a wide range of temperature recording applications in industry, research and development.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  EBRO
Popis:   The EBI 10 data loggers are suitable for recording temperature and pressure values in the monitoring of autoclaves and heating cabinets and in process...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 81
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Ďalej