Tlačiť
Hľadali ste: Detekční Přístroje pro Stopové Prvky
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: Beaker, glass, 250 ml
Katalógové číslo: (WHEA180023)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Modified version for arsine analysis which eliminates the cumbersome ball and socket joint connecting the scrubber and absorber tubes which conforms t...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Katalógové číslo: (WHEA180020)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Engineered for arsine analysis using the silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WHEA180030)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Designed for arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (NEUB23900031002920)
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom