Tlačiť
Hľadali ste: Dávkovače
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou. Robotické rameno u modelu 5 kg se vyznačuje snadným sundáním vzorku...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou.
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: The Microlab® 600 dual syringe diluter is a semi-automated liquid handling instrument capable of dilutions up to 1:50000 in a single step. The precisi...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Dodávateľ: I&L BIOSYSTEMS GMBH
Opis: The Smart Dilutor W automates and facilitates the precise gravimetric dilution of samples, that is a key process stage in microbiology laboratories.Th...
Katalógové číslo: (710-0862)
Dodávateľ: I&L BIOSYSTEMS GMBH
Opis: Equipment specifically designed to facilitate the controlled addition of media into a homogeniser/lab blender bag using a load cell. The Pinch Dilutor...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (GOSSS-DILUTER-1)
Dodávateľ: Corning
Opis: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom