Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (107)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Bottle-Top Dispensers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/71/18944971.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
číslo v katalógu: (613-5281)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Analog-adjustable.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Variable volume.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 40
  1  2  3  4  5  Ďalej 