Tlačiť
Hľadali ste: Destilační systémy
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The UDK Series distillers are designed to meet the most challenging demands and requirements for diverse applications, according to international stan...
Katalógové číslo: (709-0140)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPF307A0660)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Designed to neutralise toxic fumes produced during mineralisation and safeguard lab operators without requiring any connection to tap water.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Katalógové číslo: (WITG2.530.000)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BEHR
Opis: Distillation apparatus for determining the alcohol content and the volatile acids in wine and other alcoholic drinks.
Dodávateľ: BUCHI
Opis: A modular, upgradeable, system for scrubbing of harmful fumes from distillation or digestion processes. The system can be obtained with up to four pro...
Dodávateľ: BUCHI
Opis: KjelMaster K-375 provides solutions designed for convenient nitrogen and protein analysis.
Dodávateľ: BEHR
Opis: behr steam distillation units are not just high performance units and reliable partners in your daily laboratory routine. An essential factor in the d...
Katalógové číslo: (705-0488)
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: The Turbosog scubber unit condenses and neutralises aggressive acid vapours from the Kjeldahl digestion, including perchloric acid and other toxic gas...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: Distillation system, Kjeldahl, Manual, KI 9/16, Uspořádání: 6, Objem baňky: 250 ml
Dodávateľ: BEHR
Opis: The behrotest® WE 5 Five-in-a-line multiple steam generator provides the simultaneously rapid and gentle distillation of up to five samples. The disch...
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: The VAPODEST® 400 and 450 are designed with extended funtionality to allow easy, comfortable operation of Kjeldahl analysis.
Katalógové číslo: (705-0858)
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: VAPODEST® 300 is the ideal rapid water steam distllation instrument for Kjeldahl distillation. All glass components involved in the distillation proce...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: Two level apparatus for six mineralisations and six distillations.
Katalógové číslo: (705-0857)
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: VAPODEST® 200 is the ideal instrument for distillation of volatiles, SO₂, alcohol and phenol.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom