Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Freeze Dryers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/61/18945261.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   FreeZone® benchtop freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limit...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   Freeze Dryer, FreeZone®, Tray dryer, bulk, with 6-port manifold, Schuko-plug, 820×550×690 mm
číslo v katalógu: (LBCP7522700)
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   The FreeZone® Triad™ freeze drying system is an all inclusive bench top lyophiliser for 4 samples on the left side and stoppering tray dryer processin...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   Designed to handle the lyophilisation needs of research laboratories. Collectors that reach −50 °C are available with capacities from 1 to 18 litres. ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7