Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
conductivity-meters
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/37/18374037.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These two portable meters are designed for different applications: CO 300 is capable of measuring conductivity, salinity, TDS and temperature values a...
číslo v katalógu: (663-0221)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This device is designed for the measurement of conductivity, resistivity, salinity and TDS in liquids − using a permanently connected electrode (measu...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM:  1 * 1 SET
číslo v katalógu: (663-0160)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Conductivity meter, VWR®, CO 30, Handheld, Conductivity: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8×LR44 batteries, IP 67
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise measur...
UOM:  1 * 1 SET
Dodávateľ:  WTW
Popis:   High quality instruments with advanced measuring technology, making measurements more convenient and reliable than ever.
Dodávateľ:  WTW
Popis:   Waterproof handheld meters designed for unlimited outside use.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ďalej