Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (78)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "pH and Multi-Parameter Meters"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/91/18709691.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"219"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Accessories for VWR pen meters
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   pH/°C & ORP/°C meters, pH10 Pen & ORP15 Pen
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Accessories for VWR pHenomenal® Meters
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   pH meter modules for iPhone®, iPod® & iPad®
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   pH/mV/°C meter, bench, pHenomenal® pH 1100L
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Accessories for pH 110
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Multi-parameter meter (pH/conductivity/DO), bench, pHenomenal® MU 6100 L
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   pH/mV/°C meter, handheld, pHenomenal® pH 1100 H
UOM:  1 * 1 SET
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na 1-800-932-5000.
1 - 8  z 219
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej