Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Electrophoresis Power Supplies"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (700-0112)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR® Power Source power supplies meet a wide range of applications, including DNA, RNA and protein electrophoresis, and blotting. Designed with safety...
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR® electrophoresis power supplies are ideal for most general electrophoresis applications including DNA, RNA and protein separations and Western blo...
číslo v katalógu: (732-2381)
Dodávateľ:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
číslo v katalógu: (CBSCEPS-300X)
Dodávateľ:  CBS / SCIENTIFIC
Popis:   Mini power supply with timer. CV or CC, universal input power supply accepts all domestic and international voltages. Input: 96-240V, 50-60Hz, CE. Output 10-300V, constant voltage. Output current 4-500mA, 90 Watts. 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (732-1695)
Dodávateľ:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  CONSORT
Popis:   A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertica...
číslo v katalógu: (732-1693)
Dodávateľ:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej