Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Electrophoresis Systems
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/87/18945187.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"120"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (PEQL41-1325)
Blocked
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Horizontal gel electrophoresis system, Horizontal gel electrophoresis, PEQLAB PerfectBlue™, Maxi S
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The Mini Gel II is a complete electrophoresis system, which includes all components necessary to cast and run horizontal gels - gel trays, combs, cast...
číslo v katalógu: (700-0435)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers an in-built buffer circulation system, powered by the system’s electrodes. At the cathode, h...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Extra wide, for gels 20×10 cm, the Twin ExW S is ideally suited for rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the tr...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The kuroGEL Midi Plus 15 Horizontal standard gel electrophoresis unit provides the most popular comb throughput and tray-size options, but with additi...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (700-0538)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   The smallest of the Maxi series, the Maxi S Plus is suitable for high quality sample separation of up to 160 samples per run. With this flexible syste...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguised by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secur...
číslo v katalógu: (700-0292)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The shiroGEL mini vertical PAGE system is modular, allowing PAGE and electroblotting to be carried out in the same tank, simply by changing the insert...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 120
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej