Tlačiť
Hľadali ste: Systémy pro horizontální gelovou elektroforézu
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Horizontální elektroforetické systémy a příslušenství ShiroGEL jsou vyvinuty pro snadné a bezpečné použití tak, aby vydržely každodenní zátěž. Vaničky...
Katalógové číslo: (700-0699)
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: Horizontal gel electrophoresis system, Peqlab PerfectBlue Maxi S, Maxi S
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a...
Katalógové číslo: (700-0842)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) in just a short distance, for example, when ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0799)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The 'Revolution' series includes a buffer circulation system, powered by the electrodes themselves. Hydrogen bubbles produced at the cathode pass up a...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape...
Katalógové číslo: (700-0876)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The smallest of the Maxi series, the Maxi S Plus is suitable for high quality sample separation of up to 160 samples per run. With this flexible syste...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0909)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers a built-in buffer circulation system, powered by the system’s electrodes. At the cathode, hy...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0880)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Wider than the Maxi S Plus, the Maxi M model can accommodate up to 168 samples but still with an economical footprint.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0913)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0435)
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers an in-built buffer circulation system, powered by the system's electrodes. At the cathode, h...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (730-0340)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This 96-well format horizontal gel electrophoresis unit is compatible with 8-channel multichannel pipettes, and matches up with a standard 96-well pla...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0003)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mini Gel II je kompletní elektroforézní systém, který zahrnuje všechny komponenty potřebné k odlévání a provozování horizontálních gelů - gelové vanič...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0777)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Největší z řady 'Mini', který je schopen zpracovávat gely o rozměrech 12×14 cm, stále nabízí pohodlí přímého lití gelu do podnosu se snadno ovladateln...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0912)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation - without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (700-0531)
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) just a short distance, for example when geno...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom