Tlačiť
Hľadali ste: Odparky
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Evaporator, Rotary, VWR®, Rozsah teplot: Okolí…180 °C, Rychlost rotační: 20 - 280 min⁻¹, Míra odparu: 26 ml/min (voda), Kapacita lázně: 5 L, Š×H×V: 465×457×583 mm, Hmotnost: 15 kg
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Jedná se o základní přístroj do chemické laboratoře vhodný pro odpařování, destilaci a separaci chemikálií. Lze ji používat jako multifunkční systém v...
Predaj
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Predaj
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Tyto odparky jsou vybaveny osvědčenými inteligentními detaily, jako je Easy-Clip, patentovaná upínací objímka, zarážka zdvihu pro omezení hloubky pono...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: Vakuové koncentrátory CentriVap® jsou k dispozici jako kompletní systémy nebo systémové balíčky. Model odolný vůči kyselinám se doporučuje pro koroziv...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: CentriVap® vakuové koncentrátory jsou dostupné v různých konfigurací. CentriVap®, model DNA je dodáván s vestavěným membránovým čerpadlem 34 L/min, dv...
Katalógové číslo: (535-0107)
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen o...
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Large scale evaporators up to 20 L.
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Rotační odparky s integrovanou topnou lázní a bezpečným a snadným ovládáním přes ergonomický čelní panel.
Katalógové číslo: (IKAA10012324)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom