Tlačiť
Hľadali ste: Systémy extrakční automatické
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (GILI2614010)
Dodávateľ: GILSON LCMS
Opis: This ASPEC® system for positive pressure solid phase extraction (SPE) automation maximises throughput by processing up to four samples in parallel. Wi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (GILI26150006)
Dodávateľ: GILSON LCMS
Opis: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPF30520204)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The SER 148/3 and SER 148/6 can be used to separate a substance or a group of elements (e.g. fat) from solid and semi-solid samples according to the R...
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: A fully automated and cloud enabled solvent extractor capable of a high sample throughput, offering state-of-the-art technology for a fast, precise an...
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: SOXTHERM® units are automatic and fully programmable extraction equipment for the determination of fat in foodstuffs, including dairy, cereals, fruit,...
Dodávateľ: BEHR
Opis: These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom