Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "flocculators"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/45/18945245.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   A range of flocculator instruments to support technicians working in the environmental sector. The multiple place stirring provides more accurate data...
Dodávateľ:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Designed for flocculation tests on water and effluent samples. The SW5 is a mini-version of the SW6 that accepts only two samples and is does not incl...
číslo v katalógu: (WITGDH.WJT06020)
Dodávateľ:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   Flocculator, Digital, Bench, JT-M6C, Stirring places: 6, Stirring speed (min-1): 20 - 300, ŠxH×V (mm): 1000×310×535, Hmotnosť (kg): 69
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 3  z 3