Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Freezers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/62/18945262.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto policové mraziace boxy sú určené na ochranu vzoriek a jednoduché používanie. Všetky mraziace boxy sú vybavené praktickým ovládaním vo výške...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These chest freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Dodávateľ:  LIEBHERR
Popis:   These are heavy duty MediLine models with forced air cooling. The controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the ...
Dodávateľ:  LIEBHERR
Popis:   These are general purpose freezers with static cooling - ideal for the storage of non critical products. Spacious, energy-saving, these upright freeze...
číslo v katalógu: (LIEBGN5215)
Dodávateľ:  LIEBHERR
Popis:   −20 °C cabinets
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  LIEBHERR
Popis:   These models are commercial freezers with static cooling.
Dodávateľ:  Binder
Popis:   The ULTRA.GUARD™ ultra-low temperature freezer UF V series secure long-term storage of samples at temperatures down to −86 °C. The main areas of ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 44
  1  2  3  4  5  6  Ďalej