Tlačiť
Standardní truhlicové mrazničky
Dodávateľ: Liebherr
471-0288EA 0 EUR
471-0288 471-1022 471-0286 LIEBGTL6106 471-0925 471-0287
Standardní truhlicové mrazničky
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Komerční truhlicové mrazničky s technologií StopFrost snižují tvorbu ledu.
  • analogový displej
  • ruční odmrazení
Teplotní rozsah: −14 až −26 °C