Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Laminar Flow Cabinets
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/67/18989467.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Dodávateľ:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Telstar Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free env...
číslo v katalógu: (TELR1638490)
Dodávateľ:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Vertical Laminar Flow Bench are an ideal solution for the handling of harmless substances and non hazardous biological samples where product sterility...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Telstar Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free envir...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   Laboratórne pracovné stoly Heraguard™ ECO sú ideálnym riešením pre laboratórne aplikácie, v rámci ktorých sa vyžaduje ochrana vzoriek. Vďaka moto...
Dodávateľ:  asecos
Popis:   These laminar flow products provides cleanroom workplace with particle reduced air in a normaly ventilated area. Perfect for all areas where a particl...
číslo v katalógu: (EUCLLV30500)
Dodávateľ:  EUROCLONE S.P.A.
Popis:   Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej 