Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "pharmacy-fume-hoods"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18989645.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  KOETTERMANN
Popis:   For safe handling of chemicals, mineral acids, concentrated and heated acids.
Dodávateľ:  asecos
Popis:   For safe handling of chemicals, protection from hazardous vapours and potentially explosive atmospheres. Hazardous material workplace (pharmaceutical ...
číslo v katalógu: (BELAH500000003)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   PE hood, clear acrylic window
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BELAH500000002)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Institution Fume Hood, Benchtop, front opening 560×300 mm, Material: PE, Vonk. Š × H × V: 690×330×560 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BELAH500002002)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Fume hood provide maximum visualization and protection during lessons. The front sash window opens to three adjustable positions for air flow control....
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5