Tlačiť
Hľadali ste: Nábytek kancelářský
235  results were found
SearchResultCount:"235"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 100 kg, Určeno pro: Chlazený inkubátor IL 240PR/IL 240CR Premium
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Nerezová police, Určeno pro: VWB2 12
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tato podložka z leštěné žuly slouží pro absorpci vibrací, způsobených pohybem a přenosem vnějších otřesů. Je vhodná nejen pro vysoce přesné váhy, ale ...
Katalógové číslo: (390-0735)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Police z nerezové oceli, Určeno pro: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Police drátěná, nerezová, Určeno pro: Pro chlazený inkubátor IL 400CR Premium
Katalógové číslo: (611-2549)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vysoce výkonné mikrováhy a analytické váhy by měly být umístěny v prostředí, kde jsou rušivé vibrace minimální, aby byla zajištěna rychlá stabilizace ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: These cleanroom tables are manufactured to the highest cleanroom standards. The bases are fabricated from tubing for easy cleaning and optimal airflow...
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: These cleanroom heavy duty tables are designed for more robust and heavy duty activities and are manufactured to the highest cleanroom standards. The ...
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: The feeder cabinets support the gowning operation. Made of stainless steel 304 with electropolished finish.
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Shelve, Top shelf, perforated, for cleanroom heavy duty tables, W×D×H: 1500×300×700, fabricated from stainless steel 304 with electropolished finish
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: Track sets includes necessary sections of track for assembling track runs up to 6400 mm. Only one track set is required between stationary units.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Safe active and passive storage of lithium-ion batteries.
New Product
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Safe passive storage of lithium-ion batteries.
New Product
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Safe passive storage of lithium-ion batteries.
New Product
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 235
no targeter for Bottom