Tlačiť
Hľadali ste: Police
69  results were found
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 100 kg, Určeno pro: Chlazený inkubátor IL 240PR/IL 240CR Premium
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Nerezová Police, Určeno pro: VWB2 18
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Police drátěná, nerezová, Určeno pro: Pro chlazený inkubátor IL 400CR Premium
Katalógové číslo: (390-0735)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Police, Police z nerezové oceli, Určeno pro: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Shelve, Top shelf, perforated, for cleanroom heavy duty tables, W×D×H: 1500×300×700, fabricated from stainless steel 304 with electropolished finish
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: Track sets includes necessary sections of track for assembling track runs up to 6400 mm. Only one track set is required between stationary units.
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: These Super Erecta® Starter save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system offers a convenient way t...
Katalógové číslo: (METOLT30WS)
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: Stainless steel wire shelf mount on 3 sided frame with use of clips.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: The chrome finish mobile security standard-duty stem caster units protect valuable materials and sensitive items from loss and they are ideal for use ...
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: MetroMax i™ shelving offers lifelong durability - the strength of steel and a lifetime warranty against rust and corrosion. Removable polymer shelf ma...
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: Direct wall mount brackets allow the installation of wire or solid shelves directly onto a wall surface. Each brackets consists of one shelf support a...
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: MetroMax Q® grid shelves feature removable polymer shelf mats with epoxy coated frames, a more durable and cleanable alternative to traditional epoxy ...
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: For stationary or mobile installations, ledges prevent items from protruding or falling from shelves.
Katalógové číslo: (LBCP780802030)
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: Heated product shelf chambers with valves.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: Use on corresponding width Super Erecta® units to provide additional manoeuvrability to dolly carts or stem castor carts. Split sleeves included for a...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom