Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "gas-filters"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/77/18945277.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These purifiers are designed for use with CDA (clean dry air). They remove H₂O, volatile bases, volatile acids, condensable organics and refractory co...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These inline gas filters are designed to removed particles from inert gases for flow rates up to 30 l/min.
Dodávateľ:  SGE a Trajan company
Popis:   The advanced gas filter system has high capacity and efficiency levels for oxygen (750 cc, <1 ppb), water (12 g, <10 ppb) and hydrocarbons (8 ...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These purifiers are designed for use with N₂ gas. They remove O₂, CO, CO₂, H₂O and non-methane hydrocarbons to sub-ppb levels in inert gases. These ar...
Dodávateľ:  LABCONCO
Popis:   The AtmosPure™ Re-Gen gas purifier produces an ultrapure inert atmosphere for materials sensitive to moisture and/or oxygen by circulating an inert ga...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These purifiers are designed for use with NH₃, AsH₃, PH₃, SiH₄, and GeH₄. They remove O₂, CO₂, H₂O and oxidation byproducts to sub-ppb levels.
číslo v katalógu: (ENTE35KFI4R2)
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These purifiers are designed for use with N₂, He, Ne, Kr, Xe, Ar, halocarbons and light hydrocarbons. They remove O₂, H₂, CO, CO₂ and H₂O to sub-ppb (...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 38
  1  2  3  4  5  Ďalej