Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Air flow indicator, Flow Check
Dodávateľ: DRAEGER
151-0208EA 464.3 EUR InStock
151-0208
Air flow indicator, Flow Check
Leak Detection Systems Gas Leak Detection Systems
A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
If the liquid comes into contact with air, it condenses into a type of mist. The source, flow and speed of the slightest air streams can be identified with the naked eye in this way.
Informace o dodávce: Supplied in a black plastic carrying case with a rechargeable battery pack and a pack of three atomisation cartridges. There is also plenty of space in the carrying case for the battery charger, spare battery and the adapter for the in-car cigarette lighter. The charging device must be ordered separately.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo