Systém Aqua-Soft poskytuje nepřetržitý přívod měkké vody a je vhodný pro vodu tvrdosti až 71° dH. Funguje jako dvouválcový systém s řízenou hladinou, který se skládá ze dvou kazet s iontoměničovými pryskyřicemi a zásobníku soli. Pryskyřice jsou obohaceny sodnými ionty. Těžká voda protéká přes pryskyřice v první kazetě, kde dochází k výměně iontů vápenatých a hořečnatých na sodné. V tuto chvíli žádná voda neproudí přes druhou kazetu. Když je jedna kazeta vyčerpaná, voda je vedena k druhé kazetě pomocí voliče úrovně tvrdosti, který odpovídá tvrdosti místní vody a ten je vložen zákaznickým servisem před prvním použitím zařízení. Ve stejné chvíli je aktivována regenerace pryskyřic z vyčerpaného zásobníku. Pro toto ošetření, solný roztok (NaCl) je odebrán ze zásobníku soli. Zásobník musí být pravidelně doplňován hrubými solnými peletami. Plněné množství cca 25 kg.
- Flexibilní použití: stojan je připevněn na válečcích
- plnění z vrchu usnadňuje manipulaci
- nerezové opláštění
- není potřeba hlavní připojení: bez elektrických operací
Output: Max. 19 L/min, peak 30 L/min.
W×D×H: 360×360×570 mm.
Informace o dodávce: Aquasoft cabinet, 2×4,5 litre resin cartridges, 1 reservoir for 20 kg of salt.