  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
HPLC Pumps
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/78/18989378.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (18-6727-00)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% H...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BUCH054105)
Dodávateľ:  BÜCHI
Popis:   The three-piston pump module with a pulse-free flow rate from 2,5 to 250 ml/min guarantees fast separation at a maximum working pressure of 10 bar (14...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 2  z 2
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping