Tlačiť
Hľadali ste: Hořáky plynové
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (USBE1424)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Micro burner with air regulation and needle valve.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Typ DIN.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Katalógové číslo: (USBE1423)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Micro burner with piezo electric ignition and air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Katalógové číslo: (451-0089)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Nickel plated brass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Nickel plated brass.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Hořák z nerezové oceli na směs propan/butan. Pro teploty až 1400 °C.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Katalógové číslo: (451-0177)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Length: 155 mm.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom