Tlačiť
Hľadali ste: Hnízda topná
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: For round bottomed flasks. Mantles have crocheted outer jacket made from glass silk (WHG2H models are made from silicate yarn). Sizes from 500 ml upwa...
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Designed to determine the protein content of food.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: Heating mantle, WHU2ER 10000, SS plug, Objem baňky: 10000 ml, 450 °C, Ø×H: 368×194 mm
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Katalógové číslo: (454-0045)
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Heating mantle, RE0250, Objem baňky: 250 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ELET36013-14)
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MOHR & CO
Opis: Metal-cased heating mantle with built-in controller for operating temperatures up to 450 °C. Suitable for round bottomed flasks with volume up to 20 L...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom