Tlačiť
Hľadali ste: Desky topné
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Katalógové číslo: (442-1269)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPF20700553)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (453-0145)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Hotplates with coated aluminium alloy plates give even heat distribution. Choice of models with one or two plates.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPF20700610)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Katalógové číslo: (552-0006)
Dodávateľ: CAMAG
Opis: The TLC plate heater III is designed for heating TLC plates to a given temperature, while ensuring homogenous heating across the plate. TLC plate heat...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (OHAU30500533)
Dodávateľ: OHAUS
Opis: Reliable hotplate with exceptional safety features for everyday use.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Ceramic top plate or aluminium/silicon alloy top plate.
Katalógové číslo: (BARN88880001)
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: The RT2 Basic digital hotplate is equipped with hot top warning and built in temperature shut-off to provide accurate heating of samples and safety to...
Merná jednotka: null
Katalógové číslo: (444-0079)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Using a very efficient infra red heater of just 900 W power, this hotplate with a ceramic plate will boil one litre of water over 30% faster than a co...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: These hotplates feature a raised display design which protects the electronics from any liquid spills.
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: These hotplates features a raised display design which protects the electronics from any liquid spills and units are available with a choice of cerami...
Katalógové číslo: (STUA04806-51)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Premium digital hotplates provide accurate heating with an advanced control algorithm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Get accurate surface temperature in real time.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom