Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Homogenisers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/01/18989401.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Pestles and microtubes manufactured from polybutylene terephthalate (PBTP) in a Class 10 000, ISO Class 7, M5.5 cleanroom. Designed for homogenis...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sample volumes from 80 to 400 ml.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Compact and easy to use blender, for sample volumes of 50 to 400 ml, efficiently blends solid or liquid samples in any sterile bags (plain or filter b...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Dispersing element for VDI 25, Replacement S100 adapter, for VWR, IKA and Kinematica tools, -, Stator/rotor Ø: - mm, Objem: - ml
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Dispersing Element for VDI 12, Dispergujúci element S12N-5S, pilovitý, Pre: VDI 12, Stator/rotor Ø: 6 / 3,5 mm, Objem: 0,1 - 5 ml
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Handheld or stand model, volume range 0,1 to 100 ml. An ergonomic, lightweight, handheld homogeniser which is easy to handle. Ideal for RNA protein as...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   The high pressure homogenizer HPH is an inline dispersing machine for energy-efficient, continuous production of superfine emulsions. Compared to othe...
číslo v katalógu: (432-0304)
Dodávateľ:  BERTIN
Popis:   Zariadenie Precellys® Evolution ponúka optimálnu robustnosť, bezpečnosť, účinnosť a flexibilitu. Toto zariadenie je špecificky určené pre laborat...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Ďalej 