Tlačiť
VWR® VDI 12, Homogenizátor
Dodávateľ: VWR
VWR®
431-0109EA 1105 EUR
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Homogenizátor
Homogenizátory Homogenizátory ruční
Ruční nebo stolní typ, rozsah od 0,1 do 100 ml. Ergonomicky tvarovaný lehký homogenizátor s úchopem pro snadnou manipulaci. Ideální pro testování RNA, DNA, PCR analýzy, extrakci odpadních vod, rozmělnění tkání a suspenzí. Homogenizace vysokým smykovým třením snižuje dobu nutnou ke zpracování vzorku až desetinásobně ve srovnání se standardními mixéry.
  • Motor akceptuje disperzní prvky VWR® i prvky od vybraných jiných výrobců*
  • Ochrana proti přetížení znamená, že se motor vypne, pokud nastanou podmínky přetížení, čímž je zajištěna ochrana motoru
  • Rychloupínací spojka umožňuje rychlou a snadnou výměnu rozptylovacích prvků
Certifikácie: Ochranné krytí dle DIN EN 60529: IP 30.
Objednávacie informácie: bez dispergačních nástavců, požadované příslušenství objednávejte zvlášť.
Pozor: *pro více informací o dispergačních nástavcích, prosím, kontaktujte společnost Avantor International