Tlačiť
Hľadali ste: Mísiče laboratorní (blenders)
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (710-2143)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® Star Blender 400 Silent jsou vysoce účinné laboratorní mixéry pro přípravu pevných vzorků. Se sterilním sáčkem zaručují optimální extrakci bakter...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní a snadno použitelný mixér pro objemy vzorků 50 až 400 ml účinně míchá pevné nebo kapalné vzorky v jakýchkoli sterilních sáčcích (prostých ne...
Katalógové číslo: (710-0958)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Objemy vzorků od 80 do 400 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (432-0161)
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: Designed for sample volumes from 80 to 400 ml, Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of labora...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Katalógové číslo: (SEWA4500/000/EU)
Dodávateľ: FERMIONX LTD (SEWARD)
Opis: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: I&L BIOSYSTEMS GMBH
Opis: These Masticator laboratory blenders include two paddles which gently homogenise samples for microbiological testing. The blenders can be used wi...
Katalógové číslo: (710-0583)
Dodávateľ: I&L BIOSYSTEMS GMBH
Opis: For medical samples, volumes up to 80 ml. Compact and easy to use blender with stainless steel chamber, for aseptic and simple homogenisation. Paddles...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom