Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hygrometers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (620-1674)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This wireless thermo-hygrometer, readable from up to 30 metres (433 MHz), can receive and display data from up to three remote modules. They can be co...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-1673)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This thermometer/clock/humidity monitor shows time, temperature and humidity simultaneously. Internal sensors for use in hoods and storerooms.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These thermo-hygrometers are ideal for routine measurements, monitoring 'round the clock', all quality control needs, and critical experimental requir...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Convenient triple-reading meter with 'always on' feature for continuous monitoring conditions. Audible and LED alarm may be set to trigger at three di...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-0921)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Thermometer-hygrometer analog clocks feature plastic casing and white dial face.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-1954)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This handheld meter features additional units: Dew point temperature and distance, plus enthalpy. It is suitable for applications such as air conditio...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This digital thermo-hygrometer continuously displays both relative humidity and temperature.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This instrument with internal sensor is designed for measurement of relative humidity (RH) and temperature.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej 