Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
UV Lamps
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/57/18989957.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  CONSORT
Popis:   UV lamp, UV lamp with filter, UV lamp, 500×85×80 mm, 2×15 W, Intensity: 1780 µW/cm², 254 nm, W×D×H (mm): 500×85×80
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Lamp UV 15W 365nm 1 * 1 items
číslo v katalógu: (SIMELD7290)
Dodávateľ:  TQC
Popis:   This TQC UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some or...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PIER95035)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  CAMAG
Popis:   These UV lamps with plastic housing are designed for TLC applications.
číslo v katalógu: (SIMELD7220)
Dodávateľ:  TQC
Popis:   This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   UV lamp, Pocket size, UV mini lamp, with nylon strap and multi-band split tube (shortwave/longwave), 159×25×56 mm, Field use, UVSL-14P, 4 W, 254/365 nm, W×D×H (mm): 159×25×56
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Ďalej