Tlačiť
Hľadali ste: Senzory úrovňové
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Tyto indikátory hladiny poskytují digitální odpočet přibližného objemu rozpouštědla zbývajícího v systému CYCLE-TAINER.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Insert with screw-in thread for barrels or screw cap for canisters. With integrated level indicator to monitor the liquid level during filling as well...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: The b.safe Mini-display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Measuring filling levels continuously. Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis is no problem with the continuous level control unit.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe System Waste Caps.
Katalógové číslo: (BOHLR680-01)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: 3-Way stopcock with stainless steel housing and integrated control module.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: These level sensors provide dependable protection from overflow when filling barrels. The float positions itself securely at the opening by its own we...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe Waste Caps.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Automatically divert waste liquids into the reserve canister.
Katalógové číslo: (MSGA13299)
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as an option in combination with connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: The b.safe Mini-Display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Katalógové číslo: (BOHLR640-05)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Optional device for fill level or empty level control in containers and canisters made of non-conductive materials.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLR660-01)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Enclosed housing for installation at the rear side of a safety cabinet. Unit provides safe signal exchange between explosion-hazardous and explosion-p...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom