Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Luxmeter, 540
Dodávateľ: Testo
620-3304EA 116 EUR InStock
620-3304
Luxmeter, 540
Light Meters
This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
  • HOLD function for easy measurement value readout
  • Max. / Min. values
  • Operating temperature from 0 to +50 °C
Informace o dodávce: Supplied with protective cap, wrist strap, belt holder, and 2 Alkaline AAA batteries for about 20 hours of use without display illumination.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo