Tlačiť
Hľadali ste: Osvětlení/Lampy
111  results were found
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: For use with microscope series TL534B FL.
Katalógové číslo: (630-2676)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: For use with microscope series IT406/407.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Katalógové číslo: (HITA250-1600)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-1965)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: LED illumination, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-1753)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ring light, VWR®, Pro: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Katalógové číslo: (631-1780)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento nejmodernější osvětlovací modul je navržen jako plug and play náhradní díl pro mikroskopy, jako je Zeiss Standard 18. 3W LED s barevnou teplotou...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Halogen light, VWR®, Halogen bulb, 6 V/20 W
Katalógové číslo: (630-0858)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-1085)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Light Guide, 2 arm gooseneck light guide (Ø = 3,2 mm, L = 400 mm), VWR®, Husí krk s dvěma rameny, Ø = 3,2 mm, L = 400 mm
Katalógové číslo: (631-1086)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom